Learn More
2-Amino-4-methyl-5-nitropyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11355575
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11355575 1 g 1 Gramm
11365575 5 g 5 Gramm
11375575 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11355575 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19729.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 21901-40-6 | Molecular Formula: C6H7N3O2 | Molecular Weight: 153.141 g/mol
2-Amino-4-methyl-5-nitropyridin wurde bei der Herstellung der Matrixmischung verwendet, die für die Untersuchung neuer technischer Entwicklungen für die direkte Gewebeanalyse von Peptiden erforderlich ist.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Anwendungen
2-Amino-4-methyl-5-nitropyridin wurde bei der Herstellung eines Matrixgemisches verwendet, das zur Untersuchung neuer technischer Entwicklungen für die direkte Gewebeanalyse von Peptiden erforderlich ist.
Löslichkeit
Löslich in DMSO.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21901-40-6
Summenformel C6H7N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 153.141
MDL-Nummer MFCD00010692
InChI-Schlüssel GRBBNZYMXKTQAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-methyl-5-nitropyridine, 2-amino-5-nitro-4-picoline, 2-amino-4-methyl-5-nitro pyridine, 4-methyl-5-nitro-2-pyridinamine, 4-methyl-5-nitro-2-pyridylamine, 2-pyridinamine, 4-methyl-5-nitro, 4-methyl-5-nitro-pyridin-2-ylamine, 2-amino-5-nitro-4-methylpyridine, 4-methyl-5-nitropyridin-2-amin, 2-amino-5-nitro-4-picoline 2-amino-4-methyl-5-nitropyridine
PubChem CID 243165
IUPAC-Name 4-Methyl-5-Nitropyridin-2-Amin
SMILES CC1=CC(=NC=C1[N+](=O)[O-])N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-methyl-5-nitropyridine
Schmelzpunkt 223°C to 225°C
Menge 1 g
Beilstein 137695
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO.
Formelmasse 153.14
Reinheit (%) 98%
RUO– Nur für Forschungszwecke