Learn More
2-Amino-4-methyl-5-nitropyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7047767
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11355575
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19729.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-Amino-4-methyl-5-nitropyridin wurde bei der Herstellung eines Matrixgemisches verwendet, das zur Untersuchung neuer technischer Entwicklungen für die direkte Gewebeanalyse von Peptiden erforderlich ist.
Löslichkeit
Löslich in DMSO.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21901-40-6
Summenformel C6H7N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 153.141
MDL-Nummer MFCD00010692
InChI-Schlüssel GRBBNZYMXKTQAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-methyl-5-nitropyridine, 2-amino-5-nitro-4-picoline, 2-amino-4-methyl-5-nitro pyridine, 4-methyl-5-nitro-2-pyridinamine, 4-methyl-5-nitro-2-pyridylamine, 2-pyridinamine, 4-methyl-5-nitro, 4-methyl-5-nitro-pyridin-2-ylamine, 2-amino-5-nitro-4-methylpyridine, 4-methyl-5-nitropyridin-2-amin, 2-amino-5-nitro-4-picoline 2-amino-4-methyl-5-nitropyridine
PubChem CID 243165
IUPAC-Name 4-Methyl-5-Nitropyridin-2-Amin
SMILES CC1=CC(=NC=C1[N+](=O)[O-])N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-methyl-5-nitropyridine
Schmelzpunkt 223°C to 225°C
Menge 1 g
Beilstein 137695
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO.
Formelmasse 153.14
Reinheit (%) 98%