Learn More
2-Amino-4-methylbenzoesäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Amino-4-methylbenzoic Acid |
| CAS | 2305-36-4 |
| Summenformel | C8H9NO2 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 2-Amino-4-methylbenzoic Acid, 2-Amino-p-toluic Acid, 4-Methylanthranilic Acid, NSC 39155 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H9NO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)7(9)4-5/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | Cc1ccc(C(=O)O)c(N)c1 |
| IUPAC-Name | 2-Amino-4-Methylbenzoesäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 151.16 |
| Formelmasse | 151.0633 |