Learn More
2-Amino-4-methylbenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30326903
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30326903 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30326903 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA61457850MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-methylbenzoic Acid
CAS 2305-36-4
Summenformel C8H9NO2
Menge 50 mg
Synonym 2-Amino-4-methylbenzoic Acid, 2-Amino-p-toluic Acid, 4-Methylanthranilic Acid, NSC 39155
InChI-Formel InChI=1S/C8H9NO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)7(9)4-5/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
SMILES Cc1ccc(C(=O)O)c(N)c1
IUPAC-Name 2-Amino-4-Methylbenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 151.16
Formelmasse 151.0633