Learn More
2-Amino-4-methylpyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429200
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11429200 10 g 10 Gramm
11439200 50 g 50 Gramm
11449200 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11429200 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16081.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 108-52-1 | C5H7N3 | 109.132 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-52-1
Summenformel C5H7N3
Molekulargewicht (g/mol) 109.132
MDL-Nummer MFCD00006101
InChI-Schlüssel GHCFWKFREBNSPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-methylpyrimidine, 2-pyrimidinamine, 4-methyl, 6-methyl-2-pyrimidinamine, pyrimidine, 2-amino-4-methyl, 4-methyl-2-pyrimidinamine, 2-amino-4-methyl-pyrimidine, 4-methylpyrimidin-2-ylamine, 4-methylpyrimidine-2-ylamine, 4-methyl-pyrimidin-2-ylamine, 2-amino-6-methylpyrimidine
PubChem CID 7939
IUPAC-Name 4-Methylpyrimidin-2-Amin
SMILES CC1=NC(=NC=C1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-methylpyrimidine
Schmelzpunkt 158°C to 161°C
Menge 10 g
Beilstein 108506
Formelmasse 109.13
Reinheit (%) 98%