Learn More
2-Amino-4-methylpyrimidin, TRC
Artikelnummer. 30309325
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30309325 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30309325 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6162301G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-methylpyrimidine
CAS 108-52-1
Summenformel C5H7N3
Menge 1 g
Synonym 4-Methyl-2-pyrimidinamine, 2-Amino-6-methylpyrimidine, 4-Methyl-2-aminopyrimidine, 6-Methyl-2-pyrimidinamine, NSC 1939
InChI-Formel InChI=1S/C5H7N3/c1-4-2-3-7-5(6)8-4/h2-3H,1H3,(H2,6,7,8)
SMILES Cc1ccnc(N)n1
IUPAC-Name 4-Methylpyrimidin-2-Amin
Molekulargewicht (g/mol) 109.13
Formelmasse 109.064