Learn More
2-Amino-4-methylthiophen-3-carboxamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490511
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11490511 5 g 5 Gramm
11480511 1 g 1 Gramm
11400521 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490511 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20043.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4651-97-2 | C6H8N2OS | 156.203 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4651-97-2
Summenformel C6H8N2OS
Molekulargewicht (g/mol) 156.203
MDL-Nummer MFCD00052594
InChI-Schlüssel AXLIJQRGPVJGSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-methyl-3-thiophenecarboxamide, 3-thiophenecarboxamide, 2-amino-4-methyl, acmc-20a2ps, maybridge1_003931, 2-amino-4-methyl-thiophen-3-carboxamid, 2-amino-4-methyl-3-thiophene carboxamide, 2-azanyl-4-methyl-thiophene-3-carboxamide, 2-amino-4-methyl-thiophene-3-carboxylic acid amide
PubChem CID 293810
IUPAC-Name 2-Amino-4-Methylthiophen-3-Carboxamid
SMILES CC1=CSC(=C1C(=O)N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-methylthiophene-3-carboxamide
Schmelzpunkt 173°C to 175°C
Menge 5 g
Formelmasse 156.2
Reinheit (%) 98%