Learn More
2-Amino-4-tert-Butylphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11446116
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11446116 5 g -
11456116 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11446116 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22964.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1199-46-8 | C10H15NO | 165.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1199-46-8
Summenformel C10H15NO
Molekulargewicht (g/mol) 165.24
MDL-Nummer MFCD00007698
InChI-Schlüssel RPJUVNYXHUCRMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-tert-butyl phenol, 2-amino-4-tert-butyl-phenol, 2-amino-4-t-butylphenol, unii-28021lmq3d, phenol, 2-amino-4-1,1-dimethylethyl, p-tert-butyl-o-aminophenol, acmc-209a4q, 4-tert-butyl-2-aminophenol, bidd:gt0022, 2-azanyl-4-tert-butyl-phenol
PubChem CID 70982
IUPAC-Name 2-amino-4-tert-Butylphenol
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(O)C(N)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-tert-butylphenol
Schmelzpunkt 162°C to 164°C
Menge 5 g
Formelmasse 165.23
Reinheit (%) 97%