Learn More
2-Amino-4-tert-butylthiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11478076
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11478076 25 g 25 Gramm
11458076 1 g 1 Gramm
11468076 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11478076 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14115.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 74370-93-7 | C7H12N2S | 156.247 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74370-93-7
Summenformel C7H12N2S
Molekulargewicht (g/mol) 156.247
MDL-Nummer MFCD00051644
InChI-Schlüssel CUWZBHVYLVGOAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-tert-butylthiazole, 4-tert-butylthiazol-2-ylamine, 4-tert-butyl thiazol-2-amine, 4-tert-butyl-thiazol-2-ylamine, 2-amino-4-t-butylthiazole, 4-tert-butyl-1,3-thiazol-2-amine, 4-tert-butylthiazol-2-amine, 4-tert-butyl-1,3-thiazol-2-ylamine, 2-thiazolamine, 4-1,1-dimethylethyl, 4-tert-butyl-1,3-thiazole-2-ylamine
PubChem CID 2734202
IUPAC-Name 4-(Tert-Butyl)-1,3-Thiazol-2-Amin
SMILES CC(C)(C)C1=CSC(=N1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-tert-butylthiazole
Schmelzpunkt 98°C to 103°C
Menge 25 g
Beilstein 114270
Formelmasse 156.26
Reinheit (%) 98%