Learn More
2-Amino-4-thiazolessigsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11435547
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11435547 25 g 25 Gramm
11445547 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11435547 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23534.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 29676-71-9 | C5H6N2O2S | 158.175 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29676-71-9
Summenformel C5H6N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 158.175
MDL-Nummer MFCD00010068
InChI-Schlüssel DYCLHZPOADTVKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-thiazoleacetic acid, 2-2-aminothiazol-4-yl acetic acid, 2-aminothiazol-4-acetic acid, 2-aminothiazole-4-yl acetic acid, 4-thiazoleacetic acid, 2-amino, 2-amino-1,3-thiazol-4-yl acetic acid, 2-aminothiazole-4-yl-acetic acid, 2-aminothiazole-4-acetic acid, unii-qsh3o4tnjt, 2-2-amino-1,3-thiazol-4-yl acetic acid
PubChem CID 34665
IUPAC-Name 2-(2-Amino-1,3-Thiazol-4-yl)Ethansäure
SMILES C1=C(N=C(S1)N)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-thiazoleacetic acid
Schmelzpunkt ∼130°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 127415
Formelmasse 158.18
Reinheit (%) 97%