Learn More
2-Amino-4-Thiazolessigsäure, TRC
Artikelnummer. 30134678
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134678 50 g 50 Gramm
30132966 100 g 100 Gramm
30006150 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134678 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA63048550G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29676-71-9
Summenformel C5H6N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 158.18
Synonym 2-Amino-4-thiazoleacetic Acid, (2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)acetic acid, (2-Amino-4-thiazoyl)acetic acid, 2-(2-Amino-4-thiazole)acetic acid, 2-(2-Amino-4-thiazolyl)acetic acid, 2-Amino-4-thiazolylacetic acid, 2-Aminothiazol-4-acetic acid, 2-Aminothiazole-4-acetic acid, SQ 272
IUPAC-Name 2-(2-Amino-1,3-Thiazol-4-yl)Ethansäure
SMILES Nc1nc(CC(=O)O)cs1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Aminothiazole-4-acetic Acid
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H6N2O2S/c6-5-7-3(2-10-5)1-4(8)9/h2H,1H2,(H2,6,7)(H,8,9)
Formelmasse 158.015