Learn More
2-Amino-4-(Trifluormethyl)pyrimidin, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11489540
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Unit Size:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11489540 5 g 5 Gramm
11479540 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11489540 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H50358.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 16075-42-6
Summenformel C5H4F3N3
Molekulargewicht (g/mol) 163.10
MDL-Nummer MFCD00828624
InChI-Schlüssel NKOTXYPTXKUCDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-trifluoromethyl pyrimidine, 4-trifluoromethyl pyrimidin-2-amine, 2-amino-4-trifluoromethylpyrimidine, 2-pyrimidinamine, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-2-pyrimidinamine, 4-trifluoromethyl-pyrimidin-2-ylamine, 4-trifluoromethyl pyrimidin-2-ylamine, 4-trifluoromethyl pyrimidine-2-ylamine
PubChem CID 595915
IUPAC-Name 4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-amin
SMILES NC1=NC=CC(=N1)C(F)(F)F
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Schmelzpunkt 68°C to 70°C
Menge 5 g
Formelmasse 163.1
Reinheit (%) 99%