Learn More
2-Amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophen-3-carbonitril, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15497975
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15497975 5 g 5 Gramm
15487975 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15497975 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32059.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 70291-62-2 | C8H8N2S | 164.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 70291-62-2
Summenformel C8H8N2S
Molekulargewicht (g/mol) 164.23
MDL-Nummer MFCD00121495
InChI-Schlüssel RILAXFOADRDGPQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 258182
IUPAC-Name 2-Amino-5,6-Dihydro-4H-Cyclopenta[b]Thiophen-3-Carbonitril
SMILES NC1=C(C#N)C2=C(CCC2)S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carbonitrile
Schmelzpunkt 153°C to 154°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Synonym 2-amino-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thiophene-3-carbonitrile, 2-amino-4h,5h,6h-cyclopenta b thiophene-3-carbonitrile, 2-amino-4,5-trimethylene-3-thiophenecarbonitrile, 4h-cyclopenta b thiophene-3-carbonitrile, 2-amino-5,6-dihydro, 2-amino-3-cyano-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thiophene, 2-amino-4,5,6-trihydrocyclopenta 1,2-b thiophene-3-carbonitrile, 4h-cyclopenta b thiophene-3-carbonitrile,2-amino-5,6-dihydro, maybridge1_003206, 4,5-trimethylene-2-aminothiophene-3-carbonitrile, 2-amino-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thioph ene-3-carbonitrile
Formelmasse 164.23