Learn More
2-Amino-5-brom-3-hydroxypyridin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15418288
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15418288 1 g 1 Gramm
15428288 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15418288 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61722.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 39903-01-0 | Molecular Formula: C5H5BrN2O | Molecular Weight: 189.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-Amin-5-brom-3-hydroxypyridin wird als Zwischenprodukt in der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39903-01-0
Summenformel C5H5BrN2O
Molekulargewicht (g/mol) 189.01
MDL-Nummer MFCD09744143
InChI-Schlüssel YQADLKDQAXAIKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-bromo-3-pyridinol, 2-amino-5-bromo-3-hydroxypyridine, 2-amino-3-hydroxy-5-bromopyridine, 3-pyridinol, 2-amino-5-bromo, 2-amino-5-bromo-pyridin-3-ol, 2-amino-5-bromopyridine-3-ol, acmc-209j8w, 2-amino-5-bromopryidin-3-ol, 2-amino-3-hydroxy-5-bromo pyridine, 5-bromo-3-hydroxy-2-amino-pyridine
PubChem CID 11694041
IUPAC-Name 2-Amin-5-Brompyridin-3-ol
SMILES NC1=NC=C(Br)C=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-bromo-3-hydroxypyridine
Farbe Weiß
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 189.01
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest