Learn More
2-Amino-5-brom-3-iodpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424360
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11424360 5 g 5 Gramm
11414360 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11424360 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50002.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 381233-96-1
Summenformel C5H4BrIN2
Molekulargewicht (g/mol) 298.91
MDL-Nummer MFCD06659000
InChI-Schlüssel XPERZSKJGNUSHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-bromo-3-iodopyridine, 5-bromo-3-iodo-pyridin-2-ylamine, 2-amino-3-iodo-5-bromopyridine, 5-bromo-3-iodo-2-pyridinamine, 2-pyridinamine, 5-bromo-3-iodo, 5-bromo-3-iodo-pyridin-2-amine, pubchem8081, acmc-1csc4, ksc495q4p, 5-bromo-3-iodopyridine-2-amine
PubChem CID 1516508
IUPAC-Name 5-Brom-3-Iodpyridin-2-Amin
SMILES NC1=NC=C(Br)C=C1I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-bromo-3-iodopyridine
Schmelzpunkt 113°C to 115°C
Menge 5 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 298.91
Reinheit (%) 98%