Learn More
2-Amino-5-brom-3-methylpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11468206
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11468206 5 g 5 Gramm
11458206 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11468206
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15318.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3430-21-5
MDL-Nummer MFCD00068232
Synonym 2-amino-5-bromo-3-methylpyridine, 2-amino-5-bromo-3-picoline, 2-amino-3-methyl-5-bromopyridine, 5-bromo-3-methyl-pyridin-2-ylamine, 2-pyridinamine, 5-bromo-3-methyl, 5-bromo-3-methyl-2-pyridinamine, 2-amina-5-bromo-3-picoline, 5-bromo-3-methyl-2-pyridylamine, 5-bromo-3-methyl-pyridin-2-amine, 5-bromo-3-methylpyridin-2-ylamine
PubChem CID 137934
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-bromo-3-methylpyridine
Schmelzpunkt 90°C to 94°C
Geruch Unpleasant
Summenformel C6H7BrN2
Menge 5 g
Beilstein 386426
Empfindlichkeit Hygroskopisch
InChI-Schlüssel KBLGGRWUEVCNPY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=CN=C1N)Br
IUPAC-Name 5-Brom-3-Methylpyridin-2-Amin
Molekulargewicht (g/mol) 187.04
Formelmasse 187.04
Reinheit (%) 97%