missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Amino-5-brom-3-methylpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7022501
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11458206 1 g 1 Gramm
11468206 5 g 5 Gramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11458206

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15318.03

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

 

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

 
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 3430-21-5
MDL-Nummer MFCD00068232
Synonym 2-amino-5-bromo-3-methylpyridine, 2-amino-5-bromo-3-picoline, 2-amino-3-methyl-5-bromopyridine, 5-bromo-3-methyl-pyridin-2-ylamine, 2-pyridinamine, 5-bromo-3-methyl, 5-bromo-3-methyl-2-pyridinamine, 2-amina-5-bromo-3-picoline, 5-bromo-3-methyl-2-pyridylamine, 5-bromo-3-methyl-pyridin-2-amine, 5-bromo-3-methylpyridin-2-ylamine
PubChem CID 137934

Especificaciones

Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-bromo-3-methylpyridine
Schmelzpunkt 90°C to 94°C
Geruch Unpleasant
Summenformel C6H7BrN2
Menge 1 g
Beilstein 386426
Empfindlichkeit Hygroscopic
InChI-Schlüssel KBLGGRWUEVCNPY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=CN=C1N)Br
IUPAC-Name 5-Brom-3-Methylpyridin-2-Amin
Molekulargewicht (g/mol) 187.04
Formelmasse 187.04
Reinheit (%) 97%
Mostrar más Mostrar menos

RUO – Nur für Forschungszwecke

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.