Learn More
2-Amino-5-brom-4-methyl-3-nitropyridin, TRC
Artikelnummer. 30320543
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
Packungsgröße:
2 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30320543 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30320543 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6019152G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-bromo-4-methyl-3-nitropyridine
CAS 100367-40-6
Summenformel C6H6BrN3O2
Menge 2 g
Synonym 5-Bromo-4-methyl-3-nitropyridin-2-amine, 2-Amino-5-bromo-3-nitro-4-picoline, 5-Bromo-4-methyl-3-nitro-2-pyridinamine, 2-Amino-5-bromo-3-nitro-4-methylpyridine, 2-Amino-5-bromo-4-methyl-3-nitropyridine, 5-Bromo-4-methyl-3-nitropyridin-2-amine
InChI-Formel InChI=1S/C6H6BrN3O2/c1-3-4(7)2-9-6(8)5(3)10(11)12/h2H,1H3,(H2,8,9)
SMILES Cc1c(Br)cnc(N)c1[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 5-Brom-4-methyl-3-nitropyridin-2-amin
Molekulargewicht (g/mol) 232.03
Formelmasse 230.9643