Learn More
2-Amino-5-brom-4-methylpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Amino-5-bromo-4-methylpyridine |
| Schmelzpunkt | 148°C to 151°C |
| Farbe | Cremefarben |
| Menge | 5 g |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol. |
| Formelmasse | 187.04 |
| Reinheit (%) | 97% |
| Physikalische Form | Pulver |