Learn More
2-Amino-5-brom-4-(trifluormethyl)-pyrimidin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15451689
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15451689 1 g 1 Gramm
15438946 250 mg 250 Milligramm
15461689 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15451689 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64470.03
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 935534-47-7
Summenformel C5H3BrF3N3
Molekulargewicht (g/mol) 241.999
MDL-Nummer MFCD09261254
InChI-Schlüssel FAMGPURZLOTOKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-4-trifluoromethyl pyrimidin-2-amine, 5-bromo-4-trifluoromethyl-pyrimidin-2-ylamine, 5-bromo-4-trifluoromethyl-2-pyrimidinamine, ksc672m4h, 2-amino-5-bromo-4-trifluoromethylpyrimidine, 5-bromo-4-trifluoromethyl-2-pyrimidineamin, 5-bromo-4-trifluoromethyl-2-pyrimidylamine, 2-amino-5-bromo-4-trifluoromethyl pyrimidine, 2-pyrimidinamine, 5-bromo-4-trifluoromethyl, 5-bromo-4-trifluoromethyl pyrimidine-2-ylamine
PubChem CID 45382152
IUPAC-Name 5-Brom-4-(Trifluormethyl)Pyrimidin-2-Amin
SMILES C1=C(C(=NC(=N1)N)C(F)(F)F)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-bromo-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Menge 1 g
Formelmasse 242
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest