Learn More
2-Amino-5-brompyrazin-3-carbonsäuremethylester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Amino-5-bromopyrazine-3-carboxylic Acid, Methyl Ester |
| CAS | 6966-01-4 |
| Summenformel | C6 H6 Br N3 O2 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 2-Pyrazinecarboxylic acid, 3-amino-6-bromo-, methyl ester, Pyrazinecarboxylic acid, 3-amino-6-bromo-, methyl ester (9CI), 3-Amino-6-bromo-2-pyrazinecarboxylic acid methyl ester, Methyl 3-amino-6-bromopyrazine-2-carboxylate, NSC 18700, 2-Amino-5-bromopyrazine-3-carboxylic acid methyl ester |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H6BrN3O2/c1-12-6(11)4-5(8)9-2-3(7)10-4/h2H,1H3,(H2,8,9) |
| SMILES | COC(=O)c1nc(Br)cnc1N |
| IUPAC-Name | Methyl 3-Amino-6-Brompyrazin-2-Carboxylat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 232.03 |
| Formelmasse | 230.9643 |