missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Amino-5-brompyrazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7029942
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11307339

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27465.03

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 59489-71-3 | C4H4BrN3 | 174.001 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 59489-71-3
Summenformel C4H4BrN3
Molekulargewicht (g/mol) 174.001
MDL-Nummer MFCD00235015
InChI-Schlüssel KRRTXVSBTPCDOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-bromopyrazine, 5-bromo-2-pyrazinamine, 5-bromo-pyrazin-2-ylamine, 2-bromo-5-aminopyrazine, pyrazinamine, 5-bromo, 5-amino-2-bromopyrazine, 5-bromo-2-aminopyrazine, 5-bromopyrazin-2-ylamine, 5-bromopyrazinamine, 2-amino-5-bromo-pyrazine
PubChem CID 599539
IUPAC-Name 5-Bromopyrazin-2-Amin
SMILES C1=C(N=CC(=N1)Br)N

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-bromopyrazine
Schmelzpunkt 113°C to 117°C
Menge 1 g
Formelmasse 174
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt