Learn More
2-Amino-5-bromthiazol Hydrobromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15414117
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15414117 25 g 25 Gramm
15494107 1 g 1 Gramm
15404117 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15414117 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31514.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 61296-22-8 | C3H4Br2N2S | 259.947 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 61296-22-8
Summenformel C3H4Br2N2S
Molekulargewicht (g/mol) 259.947
MDL-Nummer MFCD00012712
InChI-Schlüssel NUSVDASTCPBUIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-bromothiazole hydrobromide, 2-amino-5-bromothiazole monohydrobromide, 5-bromothiazol-2-amine hydrobromide, 5-bromo-1,3-thiazol-2-amine hydrobromide, 5-bromo-thiazol-2-ylamine hydrobromide, 2-amino-5-bromothiazole hbr, 2-amino-5-bromo-1,3-thiazole hydrobromide, 2-thiazolamine, 5-bromo-, monohydrobromide, 5-bromo-1,3-thiazole-2-ylamine, bromide, acmc-209mr7
PubChem CID 2723848
IUPAC-Name 5-Brom-1,3-Thiazol-2-Amin;Hydrobromid
SMILES C1=C(SC(=N1)N)Br.Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-bromothiazole hydrobromide
Schmelzpunkt ∽165°C (decomposition)
Menge 25 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 259.95
Reinheit (%) 97%