Learn More
2-Amino-5-chlor-2'-fluorbenzophenon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Amino-5-chloro-2'-fluorobenzophenone |
| CAS | 784-38-3 |
| Summenformel | C13H9ClFNO |
| Menge | 10 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H9ClFNO/c14-8-5-6-12(16)10(7-8)13(17)9-3-1-2-4-11(9)15/h1-7H,16H2 |
| SMILES | Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2F |
| IUPAC-Name | (2-Amino-5-chlorphenyl)-(2-Fluorphenyl)methanon |
| Molekulargewicht (g/mol) | 249.67 |
| Formelmasse | 249.0357 |