Learn More
2-Amino-5-chlor-3-iodpyridin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11426100
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11426100 1 g 1 Gramm
15443597 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11426100 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27053.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 211308-81-5
Summenformel C5H4ClIN2
Molekulargewicht (g/mol) 254.455
MDL-Nummer MFCD07644578
InChI-Schlüssel DIONPYCYVWCDIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-chloro-3-iodopyridine, 5-chloro-3-iodo-pyridin-2-ylamine, 5-chloro-3-iodo-2-pyridinamine, 2-pyridinamine, 5-chloro-3-iodo, pubchem16614, acmc-1cc0x, ksc496m8l, 2-amino-5-chloro-3-iodopyridin, 5-chloro-3-iodo-2-pyridylamine, 5-chloro-3-iodo-2-aminopyridine
PubChem CID 11076010
IUPAC-Name 5-Chlor-3-Iodpyridin-2-Amin
SMILES C1=C(C=NC(=C1I)N)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-chloro-3-iodopyridine
Schmelzpunkt 95°C to 98°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 254.46
Reinheit (%) 95%