Learn More
2-Amino-5-chlor-3-iodpyridin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15443597
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15443597 250 mg 250 Milligramm
11426100 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15443597 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27053.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 211308-81-5
Summenformel C5H4ClIN2
Molekulargewicht (g/mol) 254.455
MDL-Nummer MFCD07644578
InChI-Schlüssel DIONPYCYVWCDIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-chloro-3-iodopyridine, 5-chloro-3-iodo-pyridin-2-ylamine, 5-chloro-3-iodo-2-pyridinamine, 2-pyridinamine, 5-chloro-3-iodo, pubchem16614, acmc-1cc0x, ksc496m8l, 2-amino-5-chloro-3-iodopyridin, 5-chloro-3-iodo-2-pyridylamine, 5-chloro-3-iodo-2-aminopyridine
PubChem CID 11076010
IUPAC-Name 5-Chlor-3-Iodpyridin-2-Amin
SMILES C1=C(C=NC(=C1I)N)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-chloro-3-iodopyridine
Schmelzpunkt 95°C to 98°C
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Light sensitive
Formelmasse 254.46
Reinheit (%) 95%