Learn More
2-Amino-5-Chlorbenzolsulfonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349949
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11349949 5 g 5 Gramm
11359949 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11349949
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25738.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 133-74-4 | C6H6ClNO3S | 207.63 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 133-74-4
Summenformel C6H6ClNO3S
Molekulargewicht (g/mol) 207.63
MDL-Nummer MFCD00035776
InChI-Schlüssel ZCGVPUAAMCMLTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-chlorobenzenesulphonic acid, 5-chloroorthanilic acid, 4-chloroaniline-2-sulfonic acid, 4-chloro-2-sulphoaniline, p-chloranilin-o-sulfosaure, p-chloroaniline-2-sulphonic acid, 2-amino-5-chloro-benzenesulfonic acid, benzenesulfonic acid,2-amino-5-chloro, 2-amino-5-chlorobenzene-1-sulfonic acid, 2-azanyl-5-chloranyl-benzenesulfonic acid
PubChem CID 8628
IUPAC-Name 2-Amino-5-chlorbenzolsulfonsäure
SMILES NC1=CC=C(Cl)C=C1S(O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-chlorobenzenesulfonic acid
Schmelzpunkt >300°C
Menge 5 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 207.64
Reinheit (%) 98%