Learn More
2-Amino-5-chlorbenzoxazol (Zoxazolamin), TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Zoxazolamine |
| CAS | 61-80-3 |
| Summenformel | C7 H5 Cl N2 O |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | 2-Benzoxazolamine','5-chloro-, Benzoxazole','2-amino-5-chloro- (6CI,8CI), 2-Amino-5-chlorobenzoxazole, 5-Chloro-1,3-benzoxazol-2-amine, 5-Chloro-2-aminobenzoxazole, 5-Chlorobenzo[d]oxazol-2-amine, 5-Chlorobenzoxazol-2-amine, 5-Chlorobenzoxazol-2-ylamine, Deflexol, Flexilon, Flexin, McN-485, NSC 24995, Zoxamin, Zoxazolamine, Zoxine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H5ClN2O/c8-4-1-2-6-5(3-4)10-7(9)11-6/h1-3H,(H2,9,10) |
| SMILES | Nc1oc2ccc(Cl)cc2n1 |
| IUPAC-Name | 5-Chlor-1,3-Benzoxazol-2-Amin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 168.58 |
| Formelmasse | 168.009 |