Learn More
(2-Amino-5-chlorphenyl)(2-chlorphenyl)methanon (2-Amino-2',5-dichlorbenzophenon), Mikromol™
Beschreibung
(2-Amino-5-chlorphenyl)(2-chlorphenyl)methanon (2-Amino-2',5-dichlorbenzophenon)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Amino-2',5-dichlorobenzophenone |
| CAS | 2958-36-3 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 2-Amino-2',5-dichlorobenzophenone |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C13 H9 Cl2 N O |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Lorazepam Imp. A (EP), Lorazepam USP Related Compound B, Lorazepam USP RC B, (2-Amino-5-chlorophenyl)(2-chlorophenyl)methanone, Lorazepam Related Compound B, Lorazepam Impurity A, 2-Amino-5-chloro-2'-chlorobenzophenone, NSC 611905, (2-amino-5-chlorophenyl)(2-chlorophenyl)-methanone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H9Cl2NO/c14-8-5-6-12(16)10(7-8)13(17)9-3-1-2-4-11(9)15/h1-7H,16H2 |
| SMILES | Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2Cl |
| IUPAC-Name | (2-amino-5-chlorphenyl)-(2-chlorphenyl)methanon |
| Mehr anzeigen |