Learn More
(2-Amino-5-chlorphenyl)phenylmethanon (Aminochlorbenzophenon), Mikromol™
Artikelnummer. 17942306
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17942306 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17942306 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0028.030025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
(2-Amino-5-chlorphenyl)phenylmethanon (Aminochlorbenzophenon)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-chlorobenzophenone
CAS 719-59-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-Amino-5-chlorobenzophenone
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C13 H10 Cl N O
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Alprazolam Imp. E (EP), Chlordiazepoxide Hydrochloride Imp. C (EP), Chlordiazepoxide Imp. C (EP), Dipotassium Clorazepate Imp. A (EP), Clorazepate Imp. A (EP), Oxazepam Imp. D (EP), Prazepam Imp. C (EP), (2-Amino-5-chlorophenyl)phenylmethanone, (2-amino-5-chlorophenyl)phenyl-methanone, Aminochlorobenzophenone, Alprazolam Impurity E, Chlordiazepoxide Hydrochloride Impurity C, Chlordiazepoxide Impurity C, Dipotassium Clorazepate Impurity A, Oxazepam Impurity D, Prazepam Impurity C, Chlordiazepoxide Impurity C, NSC 84157
InChI-Formel InChI=1S/C13H10ClNO/c14-10-6-7-12(15)11(8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,15H2
SMILES Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2
IUPAC-Name (2-Amino-5-chlorphenyl)-phenylmethanon
Molekulargewicht (g/mol) 231.68
Menge 25 mg
Formelmasse 231,0451 g/mol