Learn More
2-Amino-5-chlorpyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11354126
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11354126 250 mg 250 Milligramm
11334126 1 g 1 Gramm
11344126 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11354126 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19248.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5428-89-7
Summenformel C4H4ClN3
Molekulargewicht (g/mol) 129.547
MDL-Nummer MFCD00014604
InChI-Schlüssel OQZMDDKDHRIGDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-chloropyrimidine, 2-pyrimidinamine, 5-chloro, 5-chloro-2-pyrimidinamine, pyrimidine, 2-amino-5-chloro, 5-chloropyrimidine-2-ylamine, 5-chlorpyrimidin-2-amin, chloropyrimidinamine, zlchem 634, pubchem9619, acmc-1aya8
PubChem CID 79479
IUPAC-Name 5-Chlorpyrimidin-2-Amin
SMILES C1=C(C=NC(=N1)N)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-chloropyrimidine
Schmelzpunkt 235°C
Menge 250 mg
Beilstein 110914
Formelmasse 129.55
Reinheit (%) 97%