Learn More
2-Amino-5-chlorpyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Amino-5-chloropyrimidine |
| Schmelzpunkt | 235.0°C to 238.0°C |
| Siedepunkt | 314.0°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Menge | 5 g |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: slightly soluble. |
| Formelmasse | 129.55 |
| Reinheit (%) | 97% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 2-Amino-5-chloropyrimidine
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.