Learn More
2-Amino-5-chlorthiazol Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397555
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11397555 5 g 5 Gramm
11387555 1 g 1 Gramm
11307565 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11397555 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05707.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 55506-37-1 | C3H4Cl2N2S | 171.04 g/mol
2-Amino-5-chlorothiazole hydrochloride is used as starting reagent in the synthesis of 2-chloro-6-methylimidazo[2,1-b]thiazole. It is used as reactant for preparation of biologically active thiazole derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Amino-5-Chlorothiazol-Hydrochlorid wird als Ausgangsreagenz bei der Synthese von 2-Chlor-6-Methylimidazo[2,1-b]Thiazol verwendet. Wird als Reaktant zur Herstellung biologisch aktiver Thiazol-Derivate verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55506-37-1
Summenformel C3H4Cl2N2S
Molekulargewicht (g/mol) 171.04
MDL-Nummer MFCD00039006
InChI-Schlüssel GTMGFQYVLSQTKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-chlorothiazole hydrochloride, 5-chlorothiazol-2-amine hydrochloride, 5-chloro-1,3-thiazol-2-amine hydrochloride, 2-thiazolamine, 5-chloro-, monohydrochloride, 5-chloro-2-thiazolamine hydrochloride, 2-amino-5-chloro-1,3-thiazole hydrochloride, 5-chlorothiazolamine hydrochloride, thiazole, 2-amino-5-chloro-hydrochloride, pubchem23694, c3h3cln2s.hcl
PubChem CID 148743
IUPAC-Name 5-Chlor-1,3-Thiazol-2-Amin;Hydrochlorid
SMILES [H+].[Cl-].NC1=NC=C(Cl)S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-chlorothiazole hydrochloride
Schmelzpunkt 168°C to 172°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 171.05
Reinheit (%) 97%