Learn More
2-Amino-5-Fluorobenzenboronsäure-Pinacolester, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15497586
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15497586 250 mg 250 Milligramm
15487586 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15497586 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62575.MD
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 863578-24-9 | C12H17BFNO2 | 237.081 g/mol
2-Amino-5-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Amino-5-Fluorbenzolboronsäure-Pinacolester wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 863578-24-9
Summenformel C12H17BFNO2
Molekulargewicht (g/mol) 237.081
MDL-Nummer MFCD11617916
InChI-Schlüssel RLUKWTHMONYTKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 2-amino-5-fluorophenyl boronic acid pinacol ester, benzenamine,4-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 2-amino-5-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 4-fluoro-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 4-fluoranyl-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 4-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenylamine, 4-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-benzenamine, benzenamine, 4-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
PubChem CID 23152508
IUPAC-Name 4-Fluor-2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Anilin
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=CC(=C2)F)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 49°C to 50°C
Menge 250 mg
Formelmasse 237.08
Reinheit (%) 96%