Learn More
2-Amino-5-Fluorbenzothiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15457907
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15457907 250 mg 250 Milligramm
11416700 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15457907 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51022.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 20358-07-0 | C7H5FN2S | 168.189 g/mol
2-Amino-5-fluorobenzothiazole is used as organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Amino-5-fluorbenzothiazol wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20358-07-0
Summenformel C7H5FN2S
Molekulargewicht (g/mol) 168.189
MDL-Nummer MFCD05664560
InChI-Schlüssel YHBIGBYIUMCLJS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 821203
IUPAC-Name 5-Fluor-1,3-Benzothiazol-2-Amin
SMILES C1=CC2=C(C=C1F)N=C(S2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-fluorobenzothiazole
Menge 250 mg
Synonym 2-amino-5-fluorobenzothiazole, 5-fluorobenzo d thiazol-2-amine, 2-benzothiazolamine, 5-fluoro, 5-fluoro-2-benzothiazolamine, 2-benzothiazolamine,5-fluoro, 5-fluorobenzothiazol-2-ylamine, pubchem21850, acmc-20a67y, 2-amino-5-fluorobenzothiozole, 5-fluoro-2-aminobenzothiazole
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
Formelmasse 168.19
Reinheit (%) 98%