Learn More
2-Amino-5-fluorpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Amino-5-fluoropyridine |
| Schmelzpunkt | 93°C to 97°C |
| Geruch | Characteristic |
| Menge | 1 g |
| UN-Nummer | UN2811 |
| Beilstein | 385938 |
| Formelmasse | 112.11 |
| Reinheit (%) | 97% |