Learn More
2-Amino-5-hydroxypyridinhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Amino-5-hydroxypyridine Hydrochloride |
| CAS | 856965-37-2 |
| Summenformel | C5H7ClN2O |
| Menge | 2.5 g |
| Synonym | 2-Amino-5-pyridinol, 6-Amino-3-hydroxypyridine Hydrochloride, 6-Amino-3-pyridinol Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H6N2O.ClH/c6-5-2-1-4(8)3-7-5;/h1-3,8H,(H2,6,7);1H |
| SMILES | Cl.Nc1ccc(O)cn1 |
| IUPAC-Name | 6-Aminopyridin-3-ol;hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 146.57 |
| Formelmasse | 146.0247 |