Learn More
2-Amino-5-hydroxypyrimidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10668550 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10668550 1 g Glasflasche 1 Gramm
10517990 5 g Glasflasche 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10668550
Marke: Thermo Scientific Acros 434330010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 143489-45-6 | C4H5N3O | 111.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 143489-45-6
Summenformel C4H5N3O
Molekulargewicht (g/mol) 111.10
MDL-Nummer MFCD08062411
InChI-Schlüssel NVYMOVCPYONOSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-hydroxypyrimidine, 5-pyrimidinol, 2-amino, 2-amino-pyrimidin-5-ol, 5-hydroxypyrimidin-2-amine, 2-amino-5-hydroxy pyrimidine, 2-amino-5-pyrimidinol, zlchem 1241, pubchem21503, 5-hydroxy-2-aminopyrimidine, acmc-1c7b8
PubChem CID 17750388
IUPAC-Name 2-Aminopyrimidin-5-ol
SMILES NC1=NC=C(O)C=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-hydroxypyrimidine
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 198.6°C to 199°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 111.1
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver oder kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-5-hydroxypyrimidine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.