Learn More
2-Amino-5-iodbenzoesäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Amino-5-iodobenzoic Acid |
| CAS | 5326-47-6 |
| Summenformel | C7H6INO2 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | Anthranilic acid, 5-iodo- (6CI,8CI), 5-Iodo-2-aminobenzoic acid, 5-Iodoanthranilic acid, NSC 302 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H6INO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11) |
| SMILES | Nc1ccc(I)cc1C(=O)O |
| IUPAC-Name | 2-Amino-5-iodbenzoesäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 263.03 |
| Formelmasse | 262.9443 |