Learn More
2-Amino-5-iodpyridin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Amino-5-iodopyridine |
| CAS | 20511-12-0 |
| Summenformel | C5 H5 I N2 |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H5IN2/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H,(H2,7,8) |
| SMILES | Nc1ccc(I)cn1 |
| IUPAC-Name | 5-iodopyridin-2-amine |
| Molekulargewicht (g/mol) | 220.01 |
| Formelmasse | 219.9497 |