Learn More
2-Amino-5-methylpyrazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15407808
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15407808 250 mg 250 Milligramm
15497798 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15407808 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61286.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5521-58-4 | C5H7N3 | 109.132 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5521-58-4
Summenformel C5H7N3
Molekulargewicht (g/mol) 109.132
MDL-Nummer MFCD08437664
InChI-Schlüssel ZNQOALAKPLGUPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-methylpyrazine, 5-methyl-pyrazin-2-ylamine, 5-methyl-2-pyrazinamine, pyrazinamine, 5-methyl, 2-amino-5 methylpyrazine, 5-methyl-2-aminopyrazine, 2-amino-5-methyl pyrazine, 5-methylpyrazine-2-ylamine, 2-pyrazinamine, 5-methyl, pubchem15710
PubChem CID 313215
IUPAC-Name 5-Methylpyrazin-2-Amin
SMILES CC1=CN=C(C=N1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-methylpyrazine
Menge 250 mg
Formelmasse 109.13
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest