Learn More
2-Amino-5-n-propylsulfonylbenzimidazol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7046259
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
Artikelnummer. 11393197
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L13711.MC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 80983-34-2 | C10H13N3O2S | 239.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 80983-34-2
Summenformel C10H13N3O2S
Molekulargewicht (g/mol) 239.29
MDL-Nummer MFCD01075656
InChI-Schlüssel WTPBIYSMFKUQKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym albendazole-2-aminosulfone, 2-amino-5-propylsulphonylbenzimidazole, 2-amino-5-n-propylsulfonylbenzimidazole, 1h-benzimidazol-2-amine, 5-propylsulfonyl, 5-propylsulfonyl-1h-benzo d imidazol-2-amine, 2-amino-5-n-propylsulphonylbenzimidazole, abz2nh2, 5-propylsulfonyl-1h-benzimidazol-2-amine, 5-propylsulphonyl-1h-benzimidazol-2-amine, 5-propane-1-sulfonyl-1h-1,3-benzodiazol-2-amine
PubChem CID 88125
ChEBI CHEBI:80621
IUPAC-Name 6-Propylsulfonyl-1H-Benzimidazol-2-Amin
SMILES CCCS(=O)(=O)C1=CC=C2N=C(N)NC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-n-propylsulfonylbenzimidazole
Schmelzpunkt 220°C to 222°C
Menge 100 mg
Formelmasse 239.3
Reinheit (%) ≥98%