Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Amino-5-nitro-4-picoline |
| Schmelzpunkt | 220.0°C to 225.0°C |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (GC) |
| Menge | 25 g |
| Formelmasse | 153.14 |
| Reinheit (%) | 98% |