Learn More
2-Amin-5-nitro-4-picolin, 98 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10003650 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10003650 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10003650 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 319560010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-nitro-4-picoline
Namenshinweis 98%
CAS 21901-40-6
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 220.0°C to 225.0°C
Farbe Braung-Gelb bis Orange
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H7N3O2
MDL-Nummer MFCD00010692
Menge 1 g
Synonym 2-amino-4-methyl-5-nitropyridine, 2-amino-5-nitro-4-picoline, 2-amino-4-methyl-5-nitro pyridine, 4-methyl-5-nitro-2-pyridinamine, 4-methyl-5-nitro-2-pyridylamine, 2-pyridinamine, 4-methyl-5-nitro, 4-methyl-5-nitro-pyridin-2-ylamine, 2-amino-5-nitro-4-methylpyridine, 4-methyl-5-nitropyridin-2-amin, 2-amino-5-nitro-4-picoline 2-amino-4-methyl-5-nitropyridine
InChI-Schlüssel GRBBNZYMXKTQAI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=NC=C1[N+](=O)[O-])N
IUPAC-Name 4-Methyl-5-Nitropyridin-2-Amin
Molekulargewicht (g/mol) 153.14
PubChem CID 243165
Formelmasse 153.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver