Learn More
2-Amino-5-nitrophenol, TRC
Artikelnummer. 30321429
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30321429 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30321429 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA58013050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy-4-nitroaniline
CAS 121-88-0
Summenformel C6 H6 N2 O3
Menge 50 g
Synonym Phenol, 2-amino-5-nitro- (7CI, 8CI, 9CI, ACI), 2-Amino-5-nitrophenol (ACI), 2-Hydroxy-4-nitroaniline, 3-Hydroxy-4-aminonitrobenzene, 3-Nitro-6-aminophenol, 5-Nitro-2-amino-1-hydroxybenzene, 5-Nitro-2-aminophenol, C.I. 76535, NSC 7087, Ursol Yellow Brown A
InChI-Formel InChI=1S/C6H6N2O3/c7-5-2-1-4(8(10)11)3-6(5)9/h1-3,9H,7H2
SMILES Nc1ccc(cc1O)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 2-Amino-5-nitrophenol
Molekulargewicht (g/mol) 154.12
Formelmasse 154.0378