Learn More
2-Amino-5-nitrothiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10674632 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10674632 100 g 100 Gramm
10341334 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10674632 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 158521000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 121-66-4 | C3H3N3O2S | 145.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 121-66-4
Summenformel C3H3N3O2S
Molekulargewicht (g/mol) 145.14
MDL-Nummer MFCD00005326
InChI-Schlüssel MIHADVKEHAFNPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-nitrothiazole, 5-nitrothiazol-2-amine, enheptin, entramin, 2-thiazolamine, 5-nitro, nitramin ido, amnizol soluble, enheptin-t, 5-nitro-2-thiazolamine, enheptin premix
PubChem CID 8486
ChEBI CHEBI:82386
IUPAC-Name 5-Nitro-1,3-Thiazol-2-Amin
SMILES NC1=NC=C(S1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-nitrothiazole
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 196°C to 204°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 100 g
Merck Index 15, 453
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in dilute mineral acids,1g/100g alcohol,1g/250g ether,practically insoluble in chloroform
Formelmasse 145.14
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-5-nitrothiazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.