Learn More
2-Amino-5-Nitrothiazol, TRC
Artikelnummer. 30137780
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137780 50 g 50 Gramm
30134281 100 g 100 Gramm
17923705 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137780 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA61865050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 121-66-4
Summenformel C3 H3 N3 O2 S
Molekulargewicht (g/mol) 145.14
Synonym 2-Thiazolamine, 5-nitro-, Thiazole, 2-amino-5-nitro- (6CI,7CI,8CI), 2-Amino-4-nitrothiazole, 2-Amino-5-nitro-1,3-thiazole, 2-Amino-5-nitrothiazole, 5-Nitro-2-aminothiazole, 5-Nitro-2-thiazolamine, 5-Nitro-2-thiazolylamine, Amnizol soluble, Enheptin, Enheptin T, Entramin, NSC 4, Nitramin IDO
IUPAC-Name 5-Nitro-1,3-Thiazol-2-Amin
SMILES Nc1ncc(s1)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-nitrothiazole
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C3H3N3O2S/c4-3-5-1-2(9-3)6(7)8/h1H,(H2,4,5)
Formelmasse 144.9946