Learn More
2-Amino-5-phenyl-3-furonitril, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10763613
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10763613 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10773613 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
10183444 25 g Bernsteinfarbene Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10763613 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. AW01254DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 14742-32-6
Summenformel C11H8N2O
Molekulargewicht (g/mol) 184.20
MDL-Nummer MFCD00463472
InChI-Schlüssel UWTDTJWGYWUILP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-phenyl-3-furonitrile, 2-amino-3-cyano-5-phenylfuran, 2-amino-5-phenyl-3-furancarbonitrile, 3-furancarbonitrile, 2-amino-5-phenyl, maybridge1_000452, 2-amino-5-phenyl-furan-3-carbonitrile, 3-furancarbonitrile,2-amino-5-phenyl, 2-azanyl-5-phenyl-furan-3-carbonitrile
PubChem CID 693961
IUPAC-Name 2-Amino-5-Phenylfuran-3-Carbonitril
SMILES NC1=C(C=C(O1)C1=CC=CC=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-phenyl-3-furonitrile
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 184.2
Reinheit (%) 95%