Learn More
2-Amino-6-brom-3-nitropyridin, 97 %, Acros Organics
Artikelnummer. 15254914 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15254914 5 g -
15244914 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15254914 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 452350050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 84487-04-7
Summenformel C5H4BrN3O2
Molekulargewicht (g/mol) 218.01
InChI-Schlüssel YRXZIHANXVKUHP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12097745
IUPAC-Name 6-Brom-3-Nitropyridin-2-Amin
SMILES C1=CC(=NC(=C1[N+](=O)[O-])N)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-6-bromo-3-nitropyridine
Schmelzpunkt 203.0°C to 204.0°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Menge 5 g
Synonym 2-amino-6-bromo-3-nitropyridine, 6-bromo-3-nitro-2-pyridinamine, 2-pyridinamine, 6-bromo-3-nitro, 6-bromo-3-nitro-pyridin-2-ylamine, 6-bromo-3-nitro-2-pyridylamine, 2-pyridinamine,6-bromo-3-nitro, acmc-209puv, chempacific 38154, 6-amino-2-bromo-5-nitropyridine, 2-amino-3-nitro-6-bromopyridine
Formelmasse 218.01
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-6-bromo-3-nitropyridine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.