Learn More
2-Amino-6-brom-5,6-dihydro-7(4H )-Benzothiazolon, TRC
Artikelnummer. 30327922
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30327922 1 g 1 Gramm
30324555 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30327922 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6016401G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-6-bromo-5,6-dihydro-7(4H)-benzothiazolone
CAS 1001648-73-2
Summenformel C7H7BrN2OS
Menge 1 g
Synonym 7(4H)-Benzothiazolone, 2-amino-6-bromo-5,6-dihydro-, 2-Amino-6-bromo-5,6-dihydro-7(4H)-benzothiazolone, 2-Amino-6-bromo-5,6-dihydro-4H-1,3-benzothiazol-7-one, 2-Amino-6-bromo-7-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole, 2-Amino-6-bromo-7-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole
InChI-Formel InChI=1S/C7H7BrN2OS/c8-3-1-2-4-6(5(3)11)12-7(9)10-4/h3H,1-2H2,(H2,9,10)
SMILES Nc1nc2CCC(Br)C(=O)c2s1
IUPAC-Name 2-Amino-6-brom-5,6-dihydro-4H-1,3-benzothiazol-7-on
Molekulargewicht (g/mol) 247.11
Formelmasse 245.9462